6-Bromo-2,3-difluoronitrobenzene 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53041-1G PC53041-250MG
APOSPC53041-1GEA 166 EUR
APOSPC53041-1G APOSPC53041-250MG
6-Bromo-2,3-difluoronitrobenzene 95+%
6-Bromo-2,3-difluoronitrobenzene
Formule: C₆H₂BrF₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03840797
CAS nummer: 884495-47-0