3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53046-100MG PC53046-250MG
APOSPC53046-100MGEA 579 EUR
APOSPC53046-100MG APOSPC53046-250MG
3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride 95%
3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
Formule: C₅H₈FN·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28963742
CAS nummer: 1826900-79-1