5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC53047-1G PC53047-5G
APOSPC53047-1GEA 190 EUR
APOSPC53047-1G APOSPC53047-5G
5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₈H₅BrF₄O₃S
MW: 337.086 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28963743
CAS nummer: 1936290-01-5
UN: 3265
ADR: 8 III