2-Fluoro-5-iodo-4-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC53048-1G PC53048-5G
APOSPC53048-1GEA 518 EUR
APOSPC53048-1G APOSPC53048-5G
2-Fluoro-5-iodo-4-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
2-Fluoro-5-iodo-4-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₈H₅F₄IO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28963744
CAS nummer: 1935452-03-1
UN: 3265
ADR: 8,III