Bromo(difluoro)acetic anhydride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC53049-25G PC53049-100G PC53049-5G
APOSPC53049-25GEA 115 EUR
APOSPC53049-25G APOSPC53049-100G APOSPC53049-5G
Bromo(difluoro)acetic anhydride
Bromo(difluoro)acetic anhydride
Formule: C₄Br₂F₄O₃
Kookpunt: 122…124 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24842567
CAS nummer: 7601-98-1
UN: 3265
ADR: 8,II