4-(Trifluoroacetyl)phenacyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4'-(Bromoacetyl)-2,2,2-trifluoroacetophenone, 1-[4-(Bromoacetyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethanone
PC53051-1G PC53051-250MG PC53051-5G
APOSPC53051-1GEA 110 EUR
APOSPC53051-1G APOSPC53051-250MG APOSPC53051-5G
4-(Trifluoroacetyl)phenacyl bromide
4-(Trifluoroacetyl)phenacyl bromide
Formule: C₁₀H₆BrF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28963745
CAS nummer: 1980063-91-9
UN: 3261
ADR: 8,III