17-Bromo-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoroheptadecane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53054-1G PC53054-250MG
APOSPC53054-1GEA 395 EUR
APOSPC53054-1G APOSPC53054-250MG
17-Bromo-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoroheptadecane
17-Bromo-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoroheptadecane
Formule: C₁₇H₂₂BrF₁₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28963748
CAS nummer: 155401-47-1