4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53061-1G PC53061-250MG PC53061-5G
APOSPC53061-1GEA 110 EUR
APOSPC53061-1G APOSPC53061-250MG APOSPC53061-5G
4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzonitrile 95%
4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzonitrile
Formule: C₈H₄F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18394957
CAS nummer: 954388-59-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III