2,6-Difluoro-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53066-1G PC53066-250MG
APOSPC53066-1GEA 1160 EUR
APOSPC53066-1G APOSPC53066-250MG
2,6-Difluoro-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
2,6-Difluoro-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₁₀H₈F₅NO₂
MW: 269.168 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28963752
CAS nummer: 1980040-18-3