2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobromobenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-1-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzene
PC53074-1G PC53074-250MG PC53074-5G
APOSPC53074-1GEA 637 EUR
APOSPC53074-1G APOSPC53074-250MG APOSPC53074-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobromobenzene 97%
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobromobenzene
Formule: C₇H₄BrF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09935620
CAS nummer: 936249-94-4