Potassium (3-acetylphenyl)trifluoroborate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53075-1G PC53075-5G PC53075-10G
APOSPC53075-1GEA 29.2 EUR
APOSPC53075-1G APOSPC53075-5G APOSPC53075-10G
Potassium (3-acetylphenyl)trifluoroborate
Potassium (3-acetylphenyl)trifluoroborate
Formule: C₈H₇BF₃O·K
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368352
CAS nummer: 854906-74-4