(2,6-Dibromo-4-fluorophenyl)methanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC53089-100MG PC53089-1G PC53089-250MG
APOSPC53089-100MGEA 30.9 EUR
APOSPC53089-100MG APOSPC53089-1G APOSPC53089-250MG
(2,6-Dibromo-4-fluorophenyl)methanol 97%
(2,6-Dibromo-4-fluorophenyl)methanol
Formule: C₇H₅Br₂FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28717473
CAS nummer: 1346674-69-8