Perfluorobutyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane
PC5309-5G PC5309-1G
APOSPC5309-5GEA 184 EUR
APOSPC5309-5G APOSPC5309-1G
Perfluorobutyl bromide 97%
Perfluorobutyl bromide
Formule: C₄BrF₉
Kookpunt: 43…44 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082622
CAS nummer: 375-48-4