3-(Trifluoromethoxy)propan-1-ol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC53096-1G PC53096-250MG PC53096-500MG
APOSPC53096-1GEA 937 EUR
APOSPC53096-1G APOSPC53096-250MG APOSPC53096-500MG
3-(Trifluoromethoxy)propan-1-ol 97%
3-(Trifluoromethoxy)propan-1-ol
Formule: C₄H₇F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13186654
CAS nummer: 949009-61-4