2,4-Difluoro-5-iodoanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53097-1G PC53097-5G
APOSPC53097-1GEA 220 EUR
APOSPC53097-1G APOSPC53097-5G
2,4-Difluoro-5-iodoanisole
2,4-Difluoro-5-iodoanisole
Formule: C₇H₅F₂IO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28986200
CAS nummer: 1936250-49-5