4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53100-1G PC53100-25G PC53100-5G
APOSPC53100-1GEA 65.8 EUR
APOSPC53100-1G APOSPC53100-25G APOSPC53100-5G
4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzaldehyde
4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzaldehyde
Formule: C₈H₅F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11847153
CAS nummer: 1214379-56-2