3-Bromo-2,6-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde, tech
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53111-1G PC53111-250MG
APOSPC53111-1GEA 760 EUR
APOSPC53111-1G APOSPC53111-250MG
3-Bromo-2,6-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde, tech
3-Bromo-2,6-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₂BrF₅O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29036692
CAS nummer: 1980053-04-0