5-(Trifluoromethyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53126-100MG PC53126-250MG
APOSPC53126-100MGEA 175 EUR
APOSPC53126-100MG APOSPC53126-250MG
5-(Trifluoromethyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
5-(Trifluoromethyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formule: C₇H₄F₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13193496
CAS nummer: 617678-32-7