2-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53131-1G PC53131-5G PC53131-25G
APOSPC53131-1GEA 32.2 EUR
APOSPC53131-1G APOSPC53131-5G APOSPC53131-25G
2-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
2-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃FN₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11849938
CAS nummer: 1214328-20-7