2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)phenol 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Fluoro-3-hydroxybenzyl alcohol, 4-Fluoro-4-hydroxybenzyl alcohol
PC53135-1G PC53135-250MG PC53135-5G
APOSPC53135-1GEA 185 EUR
APOSPC53135-1G APOSPC53135-250MG APOSPC53135-5G
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)phenol 95+%
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)phenol
Formule: C₇H₇FO₂
MW: 142.128 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12031832
CAS nummer: 934241-78-8