3-Ethyl-4-fluorobromobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53137-1G PC53137-5G
APOSPC53137-1GEA 36.6 EUR
APOSPC53137-1G APOSPC53137-5G
3-Ethyl-4-fluorobromobenzene 98%
3-Ethyl-4-fluorobromobenzene
Formule: C₈H₈BrF
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11846037
CAS nummer: 627463-25-6