2-(2-Fluoro-6-nitrophenyl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53138-1G PC53138-250MG
APOSPC53138-1GEA 191 EUR
APOSPC53138-1G APOSPC53138-250MG
2-(2-Fluoro-6-nitrophenyl)acetic acid
2-(2-Fluoro-6-nitrophenyl)acetic acid
Formule: C₈H₆FNO₄
MW: 199.136 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185636
CAS nummer: 136916-19-3