2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC53149-1G PC53149-5G
APOSPC53149-1GEA 103 EUR
APOSPC53149-1G APOSPC53149-5G
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-acetic acid
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-acetic acid
Formule: C₉H₆F₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09925076
CAS nummer: 398156-38-2