3,5-Difluoro-4-hydroxyacetophenone 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53154-250MG PC53154-100MG
APOSPC53154-250MGEA 672 EUR
APOSPC53154-250MG APOSPC53154-100MG
3,5-Difluoro-4-hydroxyacetophenone 99%
3,5-Difluoro-4-hydroxyacetophenone
Formule: C₈H₆F₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09787482
CAS nummer: 133186-55-7