Methyl 3-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53155-1G PC53155-250MG PC53155-5G
APOSPC53155-1GEA 281 EUR
APOSPC53155-1G APOSPC53155-250MG APOSPC53155-5G
Methyl 3-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Methyl 3-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Formule: C₉H₆F₃NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14698078
CAS nummer: 728-54-1