2,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53157-1G PC53157-250MG
APOSPC53157-1GEA 297 EUR
APOSPC53157-1G APOSPC53157-250MG
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₃F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258917
CAS nummer: 887267-05-2