4-Fluoro-3-hydroxybenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53163-1G PC53163-5G
APOSPC53163-1GEA 78.9 EUR
APOSPC53163-1G APOSPC53163-5G
4-Fluoro-3-hydroxybenzaldehyde 98%
4-Fluoro-3-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₅FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11110190
CAS nummer: 103438-85-3