2-Chloro-6-fluoro-4-nitroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC53167-1G PC53167-5G
APOSPC53167-1GEA 156 EUR
APOSPC53167-1G APOSPC53167-5G
2-Chloro-6-fluoro-4-nitroaniline
2-Chloro-6-fluoro-4-nitroaniline
Formule: C₆H₄ClFN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23135899
CAS nummer: 350-20-9