2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53174-1G PC53174-250MG
APOSPC53174-1GEA 468 EUR
APOSPC53174-1G APOSPC53174-250MG
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzaldehyde
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzaldehyde
Formule: C₈H₅F₃O₂
MW: 190.119 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14698502
CAS nummer: 1214326-36-9