2-Amino-4,6-difluorobenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53175-1G PC53175-5G
APOSPC53175-1GEA 78.9 EUR
APOSPC53175-1G APOSPC53175-5G
2-Amino-4,6-difluorobenzonitrile 95%
2-Amino-4,6-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₄F₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13178245
CAS nummer: 190011-84-8