4-Fluoro-1-butanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53179-10G PC53179-1G PC53179-5G
APOSPC53179-10GEA 135 EUR
APOSPC53179-10G APOSPC53179-1G APOSPC53179-5G
4-Fluoro-1-butanol
4-Fluoro-1-butanol
Formule: C₄H₉FO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00039555
CAS nummer: 372-93-0
UN: 1993
ADR: 3,III