(2R)-2-Amino-1,1,1-trifluoropropane 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC53181-1G PC53181-250MG
APOSPC53181-1GEA 546 EUR
APOSPC53181-1G APOSPC53181-250MG
(2R)-2-Amino-1,1,1-trifluoropropane 99%
(2R)-2-Amino-1,1,1-trifluoropropane
Formule: C₃H₆F₃N
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD16817687
CAS nummer: 779303-24-1
UN: 2733
ADR: 3+8,III