3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53198-1G PC53198-250MG PC53198-5G
APOSPC53198-1GEA 152 EUR
APOSPC53198-1G APOSPC53198-250MG APOSPC53198-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₄BrF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16606443
CAS nummer: 1227605-02-8