Methyl 3-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53202-1G PC53202-250MG PC53202-5G
APOSPC53202-1GEA 366 EUR
APOSPC53202-1G APOSPC53202-250MG APOSPC53202-5G
Methyl 3-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 3-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₆BrF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14697997
CAS nummer: 1214323-47-3