3-Fluoro-4-sulphamoylbenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53203-1G PC53203-250MG
APOSPC53203-1GEA 217 EUR
APOSPC53203-1G APOSPC53203-250MG
3-Fluoro-4-sulphamoylbenzoic acid
3-Fluoro-4-sulphamoylbenzoic acid
Formule: C₇H₆FNO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21602650
CAS nummer: 244606-37-9