HFPO octamer alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53216-1G PC53216-5G
APOSPC53216-1GEA 359 EUR
APOSPC53216-1G APOSPC53216-5G
HFPO octamer alcohol
HFPO octamer alcohol
Formule: C₂₄H₃F₄₇O₈
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28054285
CAS nummer: 1980064-28-5