2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl chloroformate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC53244-1G PC53244-5G
APOSPC53244-1GEA 139 EUR
APOSPC53244-1G APOSPC53244-5G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl chloroformate 97%
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl chloroformate
Formule: C₅H₂ClF₇O₂
Kookpunt: 108…109 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD25955259
CAS nummer: 108156-21-4
UN: 3277
ADR: 6.1+8,II