3-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53246-1G PC53246-25G PC53246-5G
APOSPC53246-1GEA 32.2 EUR
APOSPC53246-1G APOSPC53246-25G APOSPC53246-5G
3-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid 99%
3-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrF₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20233291
CAS nummer: 1244642-73-6