3-Amino-6-(trifluoromethoxy)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-(Trifluoromethoxy)pyridin-3-amine
PC53248-100MG PC53248-1G PC53248-250MG
APOSPC53248-100MGEA 0 EUR
APOSPC53248-100MG APOSPC53248-1G APOSPC53248-250MG
3-Amino-6-(trifluoromethoxy)pyridine 95%
3-Amino-6-(trifluoromethoxy)pyridine
Formule: C₆H₅F₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07374879
CAS nummer: 135900-33-3