Potassium 2-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53272-1G PC53272-5G
APOSPC53272-1GEA 48.3 EUR
APOSPC53272-1G APOSPC53272-5G
Potassium 2-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Potassium 2-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Formule: C₇H₄BF₆·K
Smeltpunt: 175…180 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15144778
CAS nummer: 30678-36-5