2-(Bromomethyl)-5-fluoropyridine hydrobromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53288-1G PC53288-250MG
APOSPC53288-1GEA 1620 EUR
APOSPC53288-1G APOSPC53288-250MG
2-(Bromomethyl)-5-fluoropyridine hydrobromide 95%
2-(Bromomethyl)-5-fluoropyridine hydrobromide
Formule: C₆H₅BrFN·BrH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12546970
CAS nummer: 1186194-88-6