Difluoromethanesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC53298-1G PC53298-5G PC53298-250MG
APOSPC53298-1GEA 199 EUR
APOSPC53298-1G APOSPC53298-5G APOSPC53298-250MG
Difluoromethanesulphonyl chloride
Difluoromethanesulphonyl chloride
Formule: CHClF₂O₂S
Kookpunt: 95…99 °C
Dichtheid: 1,696 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 5 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09971548
CAS nummer: 1512-30-7
EINECS: 216-150-7
UN: 2924
ADR: 3+8,II