Methyl 2-bromo-5-fluoro-3-nitrobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53305-1G PC53305-250MG PC53305-5G
APOSPC53305-1GEA 62.9 EUR
APOSPC53305-1G APOSPC53305-250MG APOSPC53305-5G
Methyl 2-bromo-5-fluoro-3-nitrobenzoate
Methyl 2-bromo-5-fluoro-3-nitrobenzoate
Formule: C₈H₅BrFNO₄
MW: 278.032 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12172980
CAS nummer: 328547-12-2