1-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53306-1G PC53306-250MG
APOSPC53306-1GEA 359 EUR
APOSPC53306-1G APOSPC53306-250MG
1-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
1-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
Formule: C₈H₅BrF₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16067892
CAS nummer: 150698-79-6