6-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53314-1G PC53314-250MG
APOSPC53314-1GEA 234 EUR
APOSPC53314-1G APOSPC53314-250MG
6-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
6-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
Formule: C₇H₃BrF₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28740790
CAS nummer: 1805580-01-1