4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC53319-1G PC53319-5G PC53319-10G PC53319-25G
APOSPC53319-1GEA 27.8 EUR
APOSPC53319-1G APOSPC53319-5G APOSPC53319-10G APOSPC53319-25G
4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₂BrCl₂FO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12026216
CAS nummer: 1208075-41-5
UN: 3261
ADR: 8,III