4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC53324-1G PC53324-5G PC53324-10G
APOSPC53324-1GEA 35.1 EUR
APOSPC53324-1G APOSPC53324-5G APOSPC53324-10G
4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzoic acid 95%
4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₆BrFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18072908
CAS nummer: 1242157-23-8