2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC53327-1G PC53327-250MG PC53327-5G
APOSPC53327-1GEA 415 EUR
APOSPC53327-1G APOSPC53327-250MG APOSPC53327-5G
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzaldehyde
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃BrClFO
MW: 237.454 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD28733864
CAS nummer: 1806838-88-9