2-Bromo-5-chloro-4-fluorotoluene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-4-chloro-5-fluoro-2-methylbenzene
PC53331-1G PC53331-250MG
APOSPC53331-1GEA 146 EUR
APOSPC53331-1G APOSPC53331-250MG
2-Bromo-5-chloro-4-fluorotoluene
2-Bromo-5-chloro-4-fluorotoluene
Formule: C₇H₅BrClF
MW: 223.47 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20441895
CAS nummer: 1067882-53-4