6-Bromo-3-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Bromo-3-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
PC53332-1G PC53332-250MG
APOSPC53332-1GEA 363 EUR
APOSPC53332-1G APOSPC53332-250MG
6-Bromo-3-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
6-Bromo-3-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formule: C₇H₃BrF₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11111700
CAS nummer: 1166819-53-9